Learn More
Invitrogen™ NuPAGE™ 4 à 12 %, Bis-Tris, 1,0 mm, gel de protéines midi
Les gels de protéines Bis-Tris Invitrogen NuPAGE sont des gels de polyacrylamide prémoulés qui assurent une large séparation des protéines de poids moléculaire avec une haute résolution et une intégrité de l’échantillon.
Marque: Invitrogen™ WG1402BOX
189.65 EUR valable jusqu'au 2024-09-17
Utilisez le code promo "21690" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.32
Informations supplémentaires : Poids : 1.01000kg
Includes: Une boîte de 10 gels
Description
Les gels de protéines Bis-Tris Invitrogen NuPAGE sont des gels de polyacrylamide prémoulés qui assurent une large séparation des protéines de poids moléculaire avec une haute résolution et une intégrité de l’échantillon. Ces gels prémoulés sont idéaux pour les applications où l’intégrité des protéines est cruciale. Contrairement aux gels traditionnels Tris-Glycine, les gels Bis-Tris NuPAGE ont un environnement à pH neutre qui minimise la modification des protéines. Utilisez les gels Bis-Tris NuPAGE pour préparer les protéines au séquençage, à la spectrométrie de masse et toutes les autres techniques dans lesquelles l’intégrité des protéines est importante.
Caractéristiques des gels Bis-Tris NuPAGE :
• Meilleure intégrité des protéines — le processus optimisé de préparation des échantillons préserve vos protéines
• Plages étendues de séparation par poids moléculaire — sélectionnez le gel et le tampon de charge les mieux adaptés pour obtenir la séparation optimale de vos protéines
• Durées d’exécution plus brèves — séparez vos protéines en à peine 35 minutes
• Durée de conservation plus longue — les gels Bis-Tris NuPAGE peuvent être stockés pendant au moins 12 mois à température ambiante
Choisissez le gel Bis-Tris NuPAGE adapté à votre séparation protéique
Obtenez une séparation optimale de vos protéines en choisissant la bonne combinaison de gel et de tampon de charge. Les gels de protéines Bis-Tris NuPAGE sont disponibles en quatre concentrations de polyacrylamide : 8 %, 10 %, 12 % et un gradient de 4 à 12 %. Les gels sont disponibles en deux formats : mini (8 cm x 8 cm) ou midi (8,7 cm x 13,3 cm) et soit 1,0 mm (gels mini et midi) soit 1,5 mm (format de gel mini uniquement) d’épaisseur. Les gels Bis-Tris NuPAGE sont également disponibles dans plusieurs formats de puits.
Les gels Bis-Tris NuPAGE sont formulés pour dénaturer les applications d’électrophorèse sur gel. Pour une préparation optimale des échantillons, utilisez le tampon d’échantillon LDS NuPAGE (NP0007) et l’agent de réduction des échantillons NuPAGE (NP0004). Utilisez l’antioxydant NuPAGE (NP0005) dans le tampon de charge afin de maintenir l’état de réduction des protéines pendant le cycle et d’obtenir des bandes d’une netteté maximum. Les gels peuvent être migrés à l’aide d’un tampon de migration MES SDS NuPAGE (NP0002) pour mieux résoudre les petites protéines ou d’un tampon de migration MOPS SDS NuPAGE (NP000102) pour résoudre les protéines de taille moyenne à grande.
Les gels midi Bis-Tris NuPAGE peuvent être utilisés avec les appareils de gel de cellules midi XCell SureLock (WR0100) ou avec la cellule Bio-Rad Criterion à l’aide de nos adaptateurs (WA0999).
Pour le transfert de protéines vers une membrane, effectuez le transfert semi-sec rapide avec le buvard d’alimentation Invitrogen ou le transfert sec rapide avec le dispositif de transfert sur gel iBlot 2 (IB21001). Vous pouvez également effectuer un transfert humide traditionnel à l’aide de la cellule Bio-Rad Criterion avec un tampon de transfert NuPAGE (NP00061).
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Sans adaptateurs | |
4 à 12 % | |
1,0 mm | |
Dénaturant | |
3,5 à 260 kDa | |
20 puits | |
NuPAGE™ | |
Température ambiante | |
13 cm |
XCell4 SureLock Midi, Cuve à gel midi en tandem SureLock | |
Midi | |
Bis-Tris | |
Jusqu’à 25 µl | |
Dénaturant | |
Poids moléculaire | |
10 gels/boîte | |
Stocker entre 4 et 25°C. Ne pas congeler. | |
8 cm |