Learn More
Hirschmann™ Pipettes volumétriques en verre AR™ de classe AS
Fournit un degré de précision volumétrique extrêmement élevé pour vos besoins de pipetage. Les pipettes volumétriques en verre AR™ Hirschmann Instruments™ de classe AS sont fournies avec des marques de graduation ambrée.
91.34€ - 188.00€
Spécification
Classe | AS |
---|---|
Matériau | AR-GLAStrade; |
Graduée | Oui |
Couleur de graduation | Marron |
Type | Pipette volumétrique |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
11792162
|
Hirschmann™
1340280 |
100 ml |
154.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11772252
|
Hirschmann™
1340229 |
0,5 ml |
125.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 07-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11742162
|
Hirschmann™
1340260 |
10 ml |
107.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11752162
|
Hirschmann™
1340264 |
15 ml |
132.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11722152
|
Hirschmann™
1340233 |
1 ml |
115.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
11762162
|
Hirschmann™
1340265 |
20 ml |
91.34€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11772162
|
Hirschmann™
1340270 |
25 ml |
142.00€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11732152
|
Hirschmann™
1340240 |
2 ml |
188.00€
12 pièces |
Expédition estimée: 30-06-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11722162
|
Hirschmann™
1340248 |
3 ml |
94.65€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11782162
|
Hirschmann™
1340275 |
50 ml |
177.00€
6 pièces |
Expédition estimée: 30-04-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
11732162
|
Hirschmann™
1340255 |
5 ml |
98.55€
6 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
||||||
Description
- Conforme à la norme DIN EN ISO 648
- Volume entre deux marques
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
AS | |
Oui | |
Pipette volumétrique |
AR-GLAStrade; | |
Marron |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hirschmann™ Pipettes volumétriques en verre AR™ de classe AS