Learn More
BRAND™ Pipettes avec poire, à un seul trait, Blaubrand™
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
2,5 ml
20 ml
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Description
- Pipettes volumétriques, classe AS, verre sodocalcique, 1 trait, graduation bleue
- Blaubrand™ DIN EN ISO 648
- Marquage DE-M avec numéro de lot
- Graduations et inscriptions en émail bleu à contraste élevé Étalonnées pour délivrer un volume donné (EX)
- Toutes les pipettes volumétriques Blaubrand™ sont fournies avec un numéro de lot et un certificat de lot pour chaque emballage extérieur de fabricant (jusqu’à 2 ml : 12 bouteilles, supérieur à 2 ml : 6 bouteilles par boîte)
- Également disponible avec certificat individuel ou certificat d’étalonnage DAkkS (anciennement DKD)
Spécification
Spécification
| Étalonnage | Pour délivrer un volume donné |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 648 |
| Classe | AS |
| Temps d’écoulement min. | 5 s |
| Quantité | 12/boîte |
| Couleur | Orange |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| Longueur (métrique) | 330 mm |
| Type | Pipette à poire à un trait |