Learn More
Brand™ Pipettes avec poire Blaubrand™ Eterna™ de classe AS
En verre sodocalcique AR-GLAS™ et conformes aux normes DIN EN ISO 648. Les pipettes à poire de classe AS BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ sont fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot par emballage du fabricant. Certificat individuel USP ou certificat d’étalonnage DAkkS disponibles sur demande.
Brand:  Brand™ 30503
73.80 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
 View more versions of this product
Product Code. 11834160
  • 83.60€ / 12 pièces
Expédition estimée: 15-04-2025
pour voir le stock disponible 
Explore more special offers
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Description
Description
  • En verre sodocalcique AR-GLAS™.
  • DIN EN ISO 648. Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex.
  • Délai de réponse : 5 secondes.
  • Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot dans chaque emballage du fabricant.
  • Également disponible sur demande avec certificat individuel, certificat individuel USP ou certificat d’étalonnage DAkkS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Pour délivrer un volume donné
AS
Oui
Marquage DE-M
0,010 mL
2 ml
DIN EN ISO 648, DIN 12691
AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique
Ambré
12 paquet
Orange
Pipette volumétrique avec bulbe
Product Suggestions
Product Suggestions
Videos
SDS
Documents
Documents
Product Certifications
Special Offers
Special Offers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Brand™ Pipettes avec poire Blaubrand™ Eterna™ de classe AS > Capacité : 2 ml