Learn More
Brand™ Pipettes avec poire Blaubrand™ Eterna™ de classe AS
Code produit. p-8003643 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Tolérance:
0,008 mL
0,010 mL
0,015 mL
0,02 mL
0,03 mL
0,05 mL
Couleur:
Blanc
Bleu
Orange
Rouge
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
Code produit. 11883950
Marque: Brand™ 30512
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre sodocalcique AR-GLAS™ et conformes aux normes DIN EN ISO 648. Les pipettes à poire de classe AS BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ sont fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot par emballage du fabricant. Certificat individuel USP ou certificat d’étalonnage DAkkS disponibles sur demande.
  • En verre sodocalcique AR-GLAS™.
  • DIN EN ISO 648. Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex.
  • Délai de réponse : 5 secondes.
  • Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot dans chaque emballage du fabricant.
  • Également disponible sur demande avec certificat individuel, certificat individuel USP ou certificat d’étalonnage DAkkS.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Étalonnage Pour délivrer un volume donné
Certifications/Conformité DIN EN ISO 648, DIN 12691
Classe AS
Matériau AR-GLAStrade;, Verre sodocalcique
Graduée Oui
Couleur de graduation Ambré
Type de graduation Marquage DE-M
Quantité 6/boîte
Tolérance 0,02 mL
Couleur Rouge
Volume (métrique) 10 ml
Type Pipette volumétrique avec bulbe