Learn More
Acide citrique monohydraté, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10143650
Acide citrique monohydraté, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10143650
1 kg, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
250g
1 kg
2,5kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Code produit. 10143650
Marque: Thermo Scientific Acros 124910010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique pour analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5949-29-1
Formule moléculaire C6H10O8
Poids moléculaire (g/mol) 210.138
Numéro MDL MFCD00149972
Clé InChI YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acide citrique monohydraté, hydrate d’acide citrique, hydrate d’acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique, acide citrique, monohydraté, acide 1,2,3-propanetricarboxylique, 2-hydroxy-, monohydraté, acide citrique monohydraté usp, citrate, acidum citricum monohydricum, citric acid monohydrate uspAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 22230
ChEBI CHEBI : 31404
Nom IUPAC acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; hydraté
SMILES C(C(=O)O)C(CC(=O)O)(C(=O)O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acide citrique
Point de fusion 135.0°C à 152.0°C
Couleur Blanc
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Formule linéaire HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H·H2O
Merck Index 15, 2325
Informations sur la solubilité Solubilité dans l’eau : 676 g/L (25°C). Autres solubilités : 2.17 g/100 g d’éther -0.007 g/100 g de chloroforme, 15.43 g/100 g d’alcool amyle - 5.98 g/100 g d’acétate d’amyle, 5.28 g/100 g d’acétate d’éthyle - 197 g/100 g de méthanol, 62.8 g/100 g de propanol
Poids de la formule 210.15
Pourcentage de pureté 99.5%
Qualité Analytique
Quantité 1 kg
Point d’éclair 174°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en plastique
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0461777 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number124912500,124910025,12491015,124910010
Numéro de lotA0457559 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/11/2023 Catalog Number124912500,124910025,12491015,124910010
Numéro de lotA0454451 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number124912500,124910025,12491015,124910010
Numéro de lotA0449839 Type de certificatCertificat d’analyse Date09/02/2023 Catalog Number124912500,124910025,12491015,124910010
Numéro de lotA0394160 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number124912500,124910025,12491015,124910010
compliance-icons
Identifiant produit
  • Citric acid monohydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Citric acid monohydrate, Citric acid
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide citrique monohydraté, 99,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals >