Learn More
Acide citrique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11498573
Acide citrique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11498573
250g
Click to view available options
Quantité:
250g
1000g
5000g
Code produit. 11498573
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10395.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
L’acide citrique est l’acide organique et l’agent de contrôle du pH les plus couramment utilisés dans les aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques et les applications techniques. Utilisé dans les préparations pharmaceutiques, en particulier dans les comprimés effervescents. Il est utilisé comme fumigant.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide citrique est l’acide organique et l’agent de contrôle du pH les plus couramment utilisés dans les aliments, les boissons, les produits pharmaceutiques et les applications techniques. Utilisé dans les préparations pharmaceutiques, en particulier dans les comprimés effervescents. Il est utilisé comme fumigant.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’alcool, l’éther, le diméthylsufuxide et l’éthylacétate.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les alcalis, les bases, les nitrates métalliques et les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 77-92-9
Formule moléculaire C6H8O7
Poids moléculaire (g/mol) 192.12
Numéro MDL MFCD00011669
Clé InChI KRKNYBCHXYNGOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme citric acid, citric acid, anhydrous, citro, anhydrous citric acid, citrate, aciletten, citretten, chemfill, hydrocerol a, 1,2,3-propanetricarboxylic acid, 2-hydroxyAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 311
ChEBI CHEBI:30769
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1 2 3-tricarboxylique
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Citric acid
pH 1,6
Point de fusion 153°C à 154°C
Beilstein 782061
Merck Index 14,2326
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,ether,dimethylsufoxide and ethylacetate.
Poids de la formule 192.13
Pourcentage de pureté ≥99%
Densité 1,665
Quantité 250g
Odeur Inodore
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotN10L029 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/02/2025 Catalog NumberA10395.0I,A10395.30,A10395.0B
Numéro de lot10253466 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/01/2025 Catalog NumberA10395.0I,A10395.30,A10395.0B
Numéro de lotY21K047 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/11/2024 Catalog NumberA10395.0I,A10395.30,A10395.0B
Numéro de lotX14K042 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/10/2024 Catalog NumberA10395.0I,A10395.30,A10395.0B
Numéro de lotU30K006 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/09/2024 Catalog NumberA10395.0I,A10395.30,A10395.0B
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Citric acid
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide citrique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >