Learn More
Acide citrique monohydraté, + de 99 %, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Citric acid monohydrate |
Point de fusion | 135.0°C to 152.0°C |
Point d’éclair | 174°C |
Résidus d’allumage | 0.02% max |
Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
Conditionnement | Flacon en plastique |
Formule linéaire | HO2CCH2C(OH)(CO2H)CH2CO2H·H2O |
Quantité | 1 kg |
Merck Index | 15,2325 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 676g/L (25°C). Other solubilities: 2.17g/100g ether - 0.007g/100g chloroform, 15.43g/100g amyl alcohol - 5.98g/100g amyl acetate, 5.28g/100g ethyl acetate - 197g/100g methanol, 62.8g/100g propanol |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0468217 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 385850010,385850025,385852500 |
A0462421 | Certificat d’analyse | 01/05/2024 | 385850010,385850025,385852500 |
A0450691 | Certificat d’analyse | 02/05/2023 | 385850010,385850025,385852500 |
A0402823 | Certificat d’analyse | 13/12/2022 | 385850010,385850025,385852500 |
A0412546 | Certificat d’analyse | 13/12/2022 | 385850010,385850025,385852500 |
Sécurité et traitement
- Citric acid monohydrate
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.