Learn More
Greiner Bio-One Flacons de culture cellulaire CELLSTAR
Fabriqués en polystyrène de haute qualité traité physiquement en surface pour améliorer l’adhérence et la prolifération des cellules. Les flacons de culture cellulaire Greiner Bio-One™ CELLSTAR sont conçus pour atteindre efficacement le tapis cellulaire à l’aide d’un grattoir de cellules et offrir un accès optimal à l’aide d’une pipette.
Marque:  Greiner Bio-One 690170
Code produit. 10044220
  • 235.47€ / 200 pièces
Expédition estimée: 16-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Amélioration de l’adhésion de cellules par un traitement de surface physique
  • Le col du flacon à profil haut réduit le risque de mouillage à l’intérieur du bouchon avec le milieu ; offre une protection supplémentaire contre la contamination
  • À col incliné
  • Traitement de surface TC
  • Graduation sur le côté
  • Empilable
  • Grille de mesure
  • Bouchon à vis rouge standard
  • Emballage stérile et intuitif
  • Exempt de DNase, de RNase et d’ADN humain détectables, apyrogène
  • Non cytotoxique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Orange
50 ml
Sans tube plongeur
Protéine de collagène de type I
Stérile
25 cm2
HDPE
Verre
Cannelé
Oui
Solide
Nom du produit
Greiner Bio-One Flacons de culture cellulaire CELLSTAR > Type de bouchon à vis : Bouchon à vis standard rouge ; capacité : 50 ml ; flacon empilable