Learn More
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation en PTFE avec anneau pivotant
Description
- Agitateur magnétique stable à usage général
- Les surfaces planes offrent une action de mélange supérieure.
- Autoclavables
Spécification
Autoclavables | |
Blanc | |
Récipients & cuves / agitateurs chauffants | |
4.5 mm | |
10/boîte | |
Anneau de pivotement pour barreaux d’agitation en PTFE |
Certificat de conformité, certificat d’analyse, fiche technique du produit, fiche de données de sécurité (MSDS) | |
Noyau magnétique Alnico V encapsulé de PTFE ; cylindrique avec un anneau pivotant | |
PTFE | |
15mm | |
Cylindrique, Anneau de rotation |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Fisherbrand™ Barreaux d’agitation en PTFE avec anneau pivotant >
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction