Learn More
Axygen™ Pointe de pipette compatible LTS
Conception ergonomique pour réduire l’inconfort et optimisée pour fonctionner avec les pipeteurs Rainin LiteTouch. Les pointes offrent un confort palpable avec une réduction de la force nécessaire pour sceller et éjecter, ce qui permet une expérience rationalisée de l’aspiration à la distribution.
Marque: Axygen™ LT-1000-RL
Description
- Les pointes compatibles Axygen LTS présentent une conception ergonomique pour réduire l’inconfort et sont optimisées pour fonctionner avec les pipeteurs Rainin LiteTouch
- Les pointes offrent un confort palpable avec une réduction de la force nécessaire pour sceller et éjecter, ce qui permet une expérience rationalisée de l’aspiration à la distribution.
- La zone d’étanchéité flexible optimisée pour fonctionner avec les pipeteurs LTS permet d’utiliser moins de force pendant le pipetage
- Lignes de graduation pour un contrôle rapide de la précision
- Pointe fine pour une distribution précise de l’échantillon
- Résine de classe USP VI ultratransparente
- Toutes les pointes sont certifiées sans RNase-/DNase, sans ADN humain, sans inhibiteurs de la PCR et apyrogènes.
- Les pointes sont proposées dans différents formats de conditionnement ; en portoir, en portoir/filtrées, station pour pointes, tours de recharge et notre solution la plus durable : pointes de pipette Axygen HybridRack™.
- Le produit non stérile est autoclavable à 122 °C pendant 15 minutes
- Elles sont fabriquées aux États-Unis et répondent aux normes ISO
Spécification
1000 μl | |
Non stérile | |
Autoclavable | |
Recharge | |
Pointes de pipettes | |
Rainin LTS LiteTouch | |
Plastique |
Sans filtre | |
Transparent | |
Pipeteurs Rainin LiteTouch | |
Étalon | |
Usage unique | |
Non |
Unless otherwise specified, all products are for research use or general laboratory use only. * Not intended for use in diagnostic or therapeutic procedures. Not for use in humans. These products are not intended to mitigate the presence of microorganisms on surfaces or in the environment, where such organisms can be deleterious to humans or the environment. Corning Life Sciences makes no claims regarding the performance of these products for clinical or diagnostic applications. Corning’s products are not specifically designed and tested for diagnostic testing. Many Corning products, though not specific for diagnostic testing, can be used in the workflow and preparation of the test at the customers discretion. Customers may use these products to support their claims. We cannot make any claims or statements that our products are approved for diagnostic testing either directly or indirectly. The customer is responsible for any testing, validation, and/or regulatory submissions that may be required to support the safety and efficacy of their intended application.