Learn More
Tenak™ Cryoboîtes en carton
Combinez les cryoboîtes en carton Tenak™ à différents séparateurs pour des tubes d’un diamètre compris entre 6 et 28,5 mm. Disponibles dans plusieurs coloris, les boîtes très souples peuvent être utilisées pour les récipients de laboratoire de plus grande taille lors du retrait de la grille.
Marque: Tenak™ TE22528
Description
- Carton
- Résistant aux températures jusqu’à -80°C
- Idéal pour le stockage à très basse température
Spécification
Vert | |
Carré | |
Stockage cryogénique des liquides | |
36/Paquet | |
133 mm | |
75 mm |
Carton | |
Boîte cryogénique | |
Dividers | |
133 x 133 x 75 mm | |
133 mm | |
3,2 kg |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.