Learn More
Tenak™ Cryoboîtes en carton
Combinez les cryoboîtes en carton Tenak™ à différents séparateurs pour des tubes d’un diamètre compris entre 6 et 28,5 mm. Disponibles dans plusieurs coloris, les boîtes très souples peuvent être utilisées pour les récipients de laboratoire de plus grande taille lors du retrait de la grille.
Marque:  Tenak™ TE22525
Code produit. 15200604
  • 106.00€ / 36 pièces
Expédition estimée: 20-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Carton
  • Résistant aux températures jusqu’à -80°C
  • Idéal pour le stockage à très basse température
Spécification
Spécification
Blanc
Carré
Stockage cryogénique des liquides
-80°C
136 x 136 x 75 mm
136 mm
3,2 kg
Carton
Boîte cryogénique
Dividers
36/Paquet
136 mm
75 mm
Nom du produit
Tenak™ Cryoboîtes en carton > Couleur : Blanc ; dimensions (H x l x D) : 75 x 136 x 136 mm