Learn More
Fisherbrand™ Cryoboîtes en carton à revêtement hydrofuge standard
Associez ces boîtes avec différents séparateurs pour recevoir une large gamme de tailles de tubes. Les cryoboîtes en carton Fisherbrand™ à revêtement hydrofuge standard résistent aux températures jusqu’à –80°C et sont idéales pour le stockage à très basse température.
Marque:  Fisherbrand™ FB71211
66.12 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "24332" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11557623
  • 83.70€ / 10 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Flexibilité accrue : Les cryoboîtes peuvent être combinées avec différents séparateurs pour des tubes de 6 à 28,5 mm de diamètre
  • Les cryoboîtes peuvent être utilisées pour des récipients plus grands si la grille est retirée
Spécification
Spécification
Blanc
Boîte cryogénique
Tubes de 6 mm à 28,5 mm de diamètre
50 mm
Carton
Diamètre des tubes allant de 6 mm à 28,5 mm
10/boîte
Certificats
Voir les accessoires
Nom du produit
Fisherbrand™ Cryoboîtes en carton à revêtement hydrofuge standard > Taille : 50 mm ; Couleur : Blanc