Learn More
Fisherbrand™ Cryoboîtes en carton, 136 mm
Associez ces boîtes avec différents séparateurs pour recevoir une large gamme de tailles de tubes.Les boîtes cryogéniques en carton Fisherbrand™ résistent à des températures pouvant atteindre -80°C et sont idéales pour le stockage à très basse température.
Marque: Fisherbrand™ FB71227
Description
- Disponible avec une finition hydrofuge ou avec un revêtement en plastique étanche
- Extrême flexibilité :Les boîtes cryogéniques peuvent être combinées avec différents séparateurs pour des tubes de 6 à 28,5 mm de diamètre
- Les boîtes cryogéniques peuvent être utilisées pour des récipients plus grands si la grille est retirée
Spécification
4 ml | |
Carton | |
Boîte cryogénique | |
136 x 136 mm | |
136 mm | |
136 mm | |
0,8 kg |
Vert | |
Carré | |
10/boîte | |
136 x 136 x 75 mm | |
136 mm | |
75 mm |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Cryoboîtes en carton, 136 mm > Couleur : Vert ; Dimensions (L x l x H) : 136 x 136 x 75 mm
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu