Learn More
Tenak™ Cryoboîtes en carton
Combinez les cryoboîtes en carton Tenak™ à différents séparateurs pour des tubes d’un diamètre compris entre 6 et 28,5 mm. Disponibles dans plusieurs coloris, les boîtes très souples peuvent être utilisées pour les récipients de laboratoire de plus grande taille lors du retrait de la grille.
Marque:  Tenak™ TE22235
Code produit. 15280554
  • 177.00€ / 36 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Carton
  • Résistant aux températures jusqu’à -80°C
  • Idéal pour le stockage à très basse température
Spécification
Spécification
Blanc
Carré
Stockage cryogénique des liquides
36/Paquet
75 mm
4 kg
Carton
Boîte cryogénique
Séparateurs
75 x 75 mm
75 mm
Nom du produit
Tenak™ Cryoboîtes en carton > Couleur : Blanc ; hauteur : 75 mm ; avec 9 x 9 séparateurs