Learn More
Tenak™ Cryoboîtes en carton
Combinez les cryoboîtes en carton Tenak™ à différents séparateurs pour des tubes d’un diamètre compris entre 6 et 28,5 mm. Disponibles dans plusieurs coloris, les boîtes très souples peuvent être utilisées pour les récipients de laboratoire de plus grande taille lors du retrait de la grille.
Marque:  Tenak™ TE22025
Code produit. 15170877
  • 101.00€ / 36 pièces
Expédition estimée: 23-05-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Carton
  • Résistant aux températures jusqu’à -80°C
  • Idéal pour le stockage à très basse température
Spécification
Spécification
Jaune
Carré
Stockage cryogénique des liquides
36/Paquet
133 mm
50 mm
Carton
Boîte cryogénique
Dividers
133 x 133 x 50 mm
133 mm
3 kg
Nom du produit
Tenak™ Cryoboîtes en carton > Couleur : Jaune ; dimensions (H x l x D) : 50 x 133 x 133 mm