Learn More
Hydrure de calcium, ca. 93 %, extra pur, granulométrie 0-2 mm, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10491431
Hydrure de calcium, ca. 93 %, extra pur, granulométrie 0-2 mm, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10491431
100 g
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Code produit. 10491431
Marque: Thermo Scientific Acros 199901000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-78-8
Formule moléculaire CaH2
Poids moléculaire (g/mol) 42.09
Numéro MDL MFCD00010897
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium hydride
Point de fusion 675.0°C
Note relative au nom extra pure, 0-2 mm grain size
Quantité 100 g
Plage de pourcentage du dosage 92% min. (Total Ca)
Formule linéaire CaH2
Fieser 01,105
Merck Index 15,1674
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: decomposes with lower alcohols and carboxylic acid, soluble only in salt melts
Poids de la formule 42.09
Pourcentage de pureté ∼93%
Qualité Extra pur
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 1.9
Densité 1.9000g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0467192 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number199905000,199900025,199901000
Numéro de lotA0461915 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/05/2024 Catalog Number199905000,199900025,199901000
Numéro de lotA0458367 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/12/2023 Catalog Number199905000,199900025,199901000
Numéro de lotA0438173 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/08/2023 Catalog Number199905000,199900025,199901000
Numéro de lotA0396681 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/12/2022 Catalog Number199905000,199900025,199901000
compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium hydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
Conseils de prudence
  • P223-Éviter tout contact avec l'eau.
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P335+P334-Enlever avec précaution les particules déposées sur la peau Rincer à l'eau fraîche/poser une compresse humide.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Hydrure de calcium, ca. 93 %, extra pur, granulométrie 0-2 mm, Thermo Scientific Chemicals >
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt