Learn More
Sulfate de magnésium, extra pur, SLR, séché, Fisher Chemical™ Code produit.: 10776101
Sulfate de magnésium, extra pur, SLR, séché, Fisher Chemical™
Code produit. 10776101
1 kg, Récipient de poudre en plastique
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2 kg
10 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Code produit. 10776101
Marque: Fisher Chemical M/1100/60
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Sulfate de magnésium, extra pur, SLR, séché
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22189-08-8
Formule moléculaire MgO4S
Poids moléculaire (g/mol) 120.36
Numéro MDL MFCD00149787
Clé InChI CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix ot
CID PubChem 24083
ChEBI CHEBI:32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Point de fusion 1124°C
Couleur Blanc
Forme physique Solide en poudre
Quantité 1 kg
Nom IUPAC sulfate de magnésium(2+)
Poids de la formule 120.36g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur <0.1mmHg at 20°C
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
2 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot2528017 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2025 Catalog NumberM/1100/60,M/1100/68,M/1100/53,M/1100/61
Numéro de lot2528016 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/02/2025 Catalog NumberM/1100/60,M/1100/68,M/1100/53,M/1100/61
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sulfate de magnésium, extra pur, SLR, séché, Fisher Chemical™ >