Learn More
Hydrure de calcium, 90 à 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Calcium hydride |
| Point de fusion | 600°C (decomposition) |
| Quantité | 100 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 90-95% |
| Informations sur la solubilité | Soluble in water and alcohol. Insoluble in benzene. |
| Poids de la formule | 42.1 |
| Sensibilité | Moisture sensitive |
| Densité | 1.9 |