Learn More
Hydrure de calcium, poudre grossière, env 92 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11451980
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
Code produit. 11451980
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16242.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7789-78-8 | CaH2
Calcium hydride is used as an efficient drying agent for aprotic base-stable solvents like ethers and tertiary amines. It is a useful dehydrating agent in a synthesis of aldehyde enamines in high yield and purity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de calcium est utilisé comme agent de séchage pour les solvants stables à base aprotique tels que les éthers et les amines tertiaires. Il s’agit d’un agent déshydratant efficace dans la synthèse d’énamines d’aldéhydes avec un niveau de rendement et de pureté élevé.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’alcool. Insoluble dans le benzène.
Remarques
Sensible à l’humidité. Réagit fortement avec l’eau et libère l’hydrogène gazeux. Incompatible avec les agents oxydants puissants, les acides forts, les halogènes, l’eau et les alcools.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-78-8
Formule moléculaire CaH2
Numéro MDL MFCD00010897
Spécification
Nom chimique ou matériau Calcium hydride
Point de fusion 600°C (decomposition)
Forme physique Poudre grossière
Quantité 250 g
Numéro UN UN1404
Merck Index 14,1672
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol. Insoluble in benzene.
Poids de la formule 42.1
Pourcentage de pureté ∼92%
Odeur Odorless
Densité 1.9
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Calcium hydride, coarse powder
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 1
Mention de danger
  • H260-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables qui peuvent s'enflammer spontanément.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
  • P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Calcium hydride