Learn More
Sulfate de magnésium, anhydre, 99,5 % min, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11377658
Sulfate de magnésium, anhydre, 99,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11377658
500 g
Click to view available options
Quantité:
500 g
2 kg
10 kg
Code produit. 11377658
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 033337.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le sulfate de magnésium convient aux applications de biologie moléculaire sensibles. Il est utilisé comme composant des sels de bain et des produits de beauté. Il est utilisé par les athlètes pour atténuer les douleurs musculaires et est efficace pour éliminer les éclats. Il est couramment utilisé comme dessiccant dans la synthèse organique en raison de son affinité pour l’eau. Il agit comme un sel de brassage dans la production de bière afin d’ajuster la teneur en ions de l’eau de brassage et d’améliorer l’action enzymatique. Il joue un rôle vital en tant qu’antidote contre l’empoisonnement au chlorure de baryum. . Il est utile dans le contrôle des crises liées à l’épilepsie, à la glomérulonéphrite ou à l’hypothyroïdie.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7487-88-9
Formule moléculaire MgO4S
Poids moléculaire (g/mol) 120.36
Numéro MDL MFCD00011110
Clé InChI CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sulfate de magnésium, sulfate de magnésium anhydre, acide sulfurique, sel de magnésium 1:1, sel amer, sulfate de magnésium 1:1, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix otAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 24083
ChEBI CHEBI : 32599
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfate de magnésium anhydre
Point de fusion 1124°C (decomposition)
Note relative au nom anhydre
Forme physique Poudre
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5 % min
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in alcohol,glycerol. Insoluble in acetone.
Nom IUPAC sulfate de magnésium(2+)
Poids de la formule 120.37
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.66 g/ml
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotY08J022 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/11/2023 Catalog Number033337.A9,033337.36,033337.A3
Numéro de lotS28J029 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/10/2023 Catalog Number033337.A9,033337.36,033337.A3
Numéro de lotT26J001 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/08/2023 Catalog Number033337.A9,033337.36,033337.A3
Numéro de lotW27I015 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2022 Catalog Number033337.A9,033337.36,033337.A3
Numéro de lotM27G008 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/04/2022 Catalog Number033337.A9,033337.36,033337.A3
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Sulfate de magnésium, anhydre, 99,5 % min, Thermo Scientific Chemicals >