Learn More
Chlorure de calcium, 96 %, extra pur, poudre, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
2.50kg
25g
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant
Spécification
Spécification
| Point d’ébullition | >1600.0°C |
| Nom chimique ou matériau | Calcium chloride |
| Point de fusion | 782.0°C |
| Note relative au nom | 96% |
| Couleur | Blanc |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 500 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 95% min. (Complexometry) |
| Formule linéaire | CaCl2 |
| Fieser | 01,104; 04,368 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Calcium chloride
- Attention
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.