Learn More
Sulfate de magnésium, 97 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10731252
Sulfate de magnésium, 97 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10731252
500 g, Flacon en plastique
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
25 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en plastique
Flacon en verre
Tambour en fibre
Code produit. 10731252
Marque: Thermo Scientific Acros 413485000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Sulfate de magnésium, 97 %, MgO4S, numéro CAS-7487-88-9, sel de magnésium d’acide sulfurique 1:1, sal de sedlitz, sulfate de magnésium, tomix ot, sel amer, sulfate de magnésium 1:1, sal angalis, sulfate de magnésium, mgso4, sulfate de magnésium anhydre, 500 g, CHEBI: 32599, non désigné, > 700°C
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbant
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7487-88-9
Formule moléculaire MgO4S
Poids moléculaire (g/mol) 120.36
Numéro MDL MFCD00011110
Clé InChI CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Synonyme magnesium sulfate, magnesium sulphate, magnesium sulfate anhydrous, sulfuric acid magnesium salt 1:1, bitter salt, sal angalis, magnesium sulfate 1:1, mgso4, sal de sedlitz, tomix otAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 24083
ChEBI CHEBI:32599
Nom IUPAC magnésium ; sulfate
SMILES [Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Magnesium sulfate
Point de fusion 1124.0°C
Note relative au nom Pure
Forme physique Poudre granulaire et/ou grains
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire MgSO4
Fieser 01,634; 04,425; 05,421
Merck Index 15, 5755
Informations sur la solubilité Solubility in water: 26g/100mL (0°C).
Poids de la formule 120.37
Pourcentage de pureté 97%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en plastique
Informations sur la décomposition >700°C
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0423143 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number413480050,413480250,413485000,413480025
Numéro de lotA0468734 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number413480050,413480250,413485000,413480025
Numéro de lotA0465493 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/08/2024 Catalog Number413480050,413480250,413485000,413480025
Numéro de lotB0155501B Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number413480050,413480250,413485000,413480025
Numéro de lotB0155501 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number413480050,413480250,413485000,413480025
Nom du produit
Sulfate de magnésium, 97 %, pur, anhydre, Thermo Scientific Chemicals >