Learn More
BRAND™ Plaques DeepWell à 96 puits
Ces plaques à puits profonds sont empilables pour un stockage facile.
Marque: BRAND™ 701340
183.19 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "25977" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les plaques en polypropylène sont autoclavables à 250°F (121°C) et résistantes à de nombreux produits chimiques, notamment les phénols, le chloroforme et le DMSO.
- Les plaques en polystyrène transparent sont disponibles en milieu non stérile, stérile et stérile avec des surfaces hydrophiles traitées, dans votre choix de fonds plats, ronds ou coniques.
- Les plaques ont soulevé des bords pour simplifier l’étanchéité avec des films adhésifs et des espaces interpuits encastrés pour réduire la contamination croisée des puits. Les couvercles en option sont dotés d’anneaux de condensation.
Spécification
Étalon | |
transparent | |
PP | |
96 | |
Rond | |
U-bottom |
8 x 12 | |
Microplaque de dosage à 96 puits | |
1,2 ml | |
Non stérile | |
Culture cellulaire et tissulaire, stockage d’échantillons, tests immunologiques et autres applications |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Plaques DeepWell à 96 puits > PP ; Volume des puits : 1.2mL
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu