Learn More
Fisherbrand™ Microplaques en polypropylène 96 puits DeepWell™
Idéales pour le stockage en raison des caractéristiques de faible liaison du PP
Marque: Fisherbrand™ 236600
367.95 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
Idéal pour le stockage des caractéristiques de PP à faible liaison
- Accueillent des volumes utiles encore plus importants ; jusqu’à 1.0 ml ou 2.0 ml de volume de stockage par puits
- Les protéines et l’ADN ne peuvent pas adhérer au PP, ce qui permet une récupération complète des échantillons.
- Couleur naturelle
- Microplaques non stériles et stériles disponibles
Spécification
Étalon | |
8 x 12 | |
Naturel | |
PP | |
96 | |
Non stérile | |
Pour le stockage des caractéristiques de polypropylène à faible liaison |
Sans couvercle | |
50 boîtes | |
Microplaque | |
1300 μl | |
1000 μl | |
Rond | |
50/boîte |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-5 of 15
Vidéos
-
Fisherbrand 96-Well DeepWell Polypropylene Microplates (FR)
-
Fisherbrand 96-Well DeepWell Polypropylene Microplates (EN)
-
Fisherbrand Advantage aspiration system
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
Taille: 20.9 MB
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
15Heures
15Minutes
47Secondes
57Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92% -
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
Jours
32Heures
15Minutes
47Secondes
57
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Fisherbrand™ Microplaques en polypropylène 96 puits DeepWell™ > Non stériles ; Capacité de puits : 1 ml ; 50 / boîte
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu