Learn More
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Deep Well Plates, Square V-Bottom, Level 1 Everyday Analysis
Use SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Deep Well Plates, Square V-Bottom, Performance Level 1, for everyday chromatography analysis. They are Specification Certified and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards.
Marque:  Thermo Scientific™ 60180-P105
40.47 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 15182699
  • 42.60€ / 5 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Thermo Scientific™ SureSTART™ Level 1 WebSeal™ 96-Well Square V-Bottom Deep Well Plates are designed for everyday chromatography analysis.
They provide an affordable choice for use with most HPLC/UHPLC instrument types, and are ideal for non-regulated laboratories using water, water and polar solvents, and polar solvents.
These 96-well plates are specification certified to ensure autosampler compatible physical dimensions and conform to ANSI-SLAS 4-2004 standards. Seal these well plates with SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Square, Level 1 or SureSTART WebSeal 96-Well Plate Sealing Mats, 8 mm Diameter, Square, Level 2.
En polypropylène résistant aux produits chimiques et à la chaleur
  • Grande compatibilité chimique avec l’alcool, l’acétonitrile et avec d’autres solvants HPLC courants
  • Résistent à des températures de −80°C à +121°C
  • Testées pour la GC pour garantir une faible teneur en substances extractibles
Compatibilité élevée avec les instruments
  • Dimensions standard ANSI et SBS
Formats de puits adaptés à toutes les applications
  • Formats de puits peu profonds et profonds
  • Puits à fond en U et en V, garantissant une récupération optimale des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
No Barcode
8 x 12
Clear
96
Non stérile
2000 μl
5 plaques
44 mm
Specification Certified, GC/MS Tested
WebSeal™
Polypropylène
50 à 1900 μl
Sans revêtement
En forme de V
-80°C to 121°C
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Thermo Scientific™ SureSTART™ WebSeal™ 96-Well Deep Well Plates, Square V-Bottom, Level 1 Everyday Analysis > Puits à fond en V ; Volume d’échantillon de 50 à 1 900 μl ; 5/boîte