Learn More
Acide borique, AR certifié pour l’analyse, Fisher Chemical Code produit.: 10223420
Acide borique, AR certifié pour l’analyse, Fisher Chemical
Code produit. 10223420
2,5kg
Click to view available options
Quantité:
500 g
1kg
2,5kg
Code produit. 10223420
Marque: Fisher Chemical B/3800/62
Demander un format en vrac ou personnalisé
H3BO3, numéro CAS 10043-35-3, 500 g, blanc, 61,83 g/mol, 169°C, 11 337, récipient de poudre en plastique, 3,8 à 4,8, solide en poudre, 2,7 mbar à 20°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-35-3
Formule moléculaire BH3O3
Poids moléculaire (g/mol) 61.83
Numéro MDL MFCD00011337
Clé InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC acide borique
SMILES OB(O)O
Spécification
pH 3,8 à 4,8
Couleur Blanc
Point de fusion 169°C
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Tension de vapeur 2,7 mbar à 20°C
Quantité 2,5kg
Forme physique Solide en poudre
Poids de la formule 61.83g/mol
compliance-icons
Identifiant produit
  • Boric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide borique, AR certifié pour l’analyse, Fisher Chemical >