Learn More
Acide borique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11484253
Acide borique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11484253
500 g
Click to view available options
Quantité:
10 000g
2500g
500 g
Code produit. 11484253
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A10896.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
L’acide borique est un précurseur pour d’autres composés du bore. Une solution d’eau diluée d’acide borique est généralement utilisée comme antiseptique et œilleton doux. L’acide borique est utilisé dans la fabrication du cuir, l’électroplastie et les cosmétiques. Il est impliqué dans la production de fibre de verre monofilament qui trouve des applications dans les bateaux, la tuyauterie industrielle, les écrans plats LCD et les cartes de circuits informatiques. Il est associé au tétraborate de sodium décahydraté (borax) et est utilisé comme flux de soudage par les forgerons. Le mélange d’acide borique et d’huile de silicone est utile dans la production de puty silly.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide borique est un précurseur pour d’autres composés du bore. Une solution d’eau diluée d’acide borique est généralement utilisée comme antiseptique et œilleton doux. L’acide borique est utilisé dans la fabrication du cuir, l’électroplastie et les cosmétiques. Il est impliqué dans la production de fibre de verre monofilament qui trouve des applications dans les bateaux, la tuyauterie industrielle, les écrans plats LCD et les cartes de circuits informatiques. Il est associé au tétraborate de sodium décahydraté (borax) et est utilisé comme flux de soudage par les forgerons. Le mélange d’acide borique et d’huile de silicone est utile dans la production de puty silly.
Solubilité
Soluble dans l’eau et les alcools. Légèrement soluble dans l’acétone et la pyridine.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Sensible à l’humidité. Incompatible avec les anhydrides de potassium et d’acide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10043-35-3
Formule moléculaire BH3O3
Poids moléculaire (g/mol) 61.83
Numéro MDL MFCD00011337
Clé InChI KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme orthoboric acid, boracic acid, borofax, boron hydroxide, boron trihydroxide, three elephant, basilit b, trihydroxyborone, h3bo3, flea prufeAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 7628
ChEBI CHEBI:33118
Nom IUPAC acide borique
SMILES OB(O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Boric acid
pH 3,8 à 4,8
Point de fusion ∼185°C (décomposition)
Densité 1,435
Odeur Inodore
Point d’éclair Néant
Quantité 500 g
Formule linéaire H3BO3
Beilstein 1697939
Merck Index 14,1336
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohols. Slightly soluble in acetone and pyridine.
Poids de la formule 61.83
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotZ31K005 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/01/2025 Catalog NumberA10896.0C,A10896.36,A10896.0E
Numéro de lot10251263 Type de certificatCertificat d’analyse Date30/08/2024 Catalog NumberA10896.0C,A10896.36,A10896.0E
Numéro de lot10252057 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/08/2024 Catalog NumberA10896.0C,A10896.36,A10896.0E
Numéro de lot10249074 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/12/2023 Catalog NumberA10896.0C,A10896.36,A10896.0E
Numéro de lotS09J032 Type de certificatCertificat d’analyse Date26/07/2023 Catalog NumberA10896.0C,A10896.36,A10896.0E
compliance-icons
Identifiant produit
  • Boric acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H360FD-Peut nuire à la fertilité. Peut nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: boric acid
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Acide borique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals >