Learn More
BRAND™ Pipettes avec poire en verre à un trait BLAUBRAND™, classe A, USP, certifiées
L’émail bleu à contraste élevé représente une combinaison optimale de résistance et de lisibilité
Marque: BRAND™ 30619
123.56 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Description
- En AR-GLAS™
- Géométrie optimisée du flux dans la pointe, pour une distribution fiable des liquides à partir de la pipette
- Bords polis au feu, pour une plus grande durabilité
- Disponibles dans toutes les tailles ISO de 0,5 à 100 ml
- Fournies avec le numéro de lot et un certificat de lot USP dans l’emballage d’origine
Spécification
USP | |
AR-GLAStrade; | |
Pipette à poire |
A | |
100 ml |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30