Learn More
VACUUBRAND™ Kits d’entretien pour pompes et systèmes pour utilisation chimique de la série NT
Kits d’entretien pour pompes de conception chimique VACUBRAND NT.
Marque: VACUUBRAND™ 20696869
214.13 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Les kits comprennent des membranes, des vannes et des anneaux d’étanchéité appropriés (le cas échéant)
- Clé non incluse.
Spécification
MZ 2C NT, MZ2C NT VARIO, PC201 NT, PC3002 VARIO | |
Kit d‘entretien |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
VACUUBRAND™ Kits d’entretien pour pompes et systèmes pour utilisation chimique de la série NT > Pour MZ2C NT, MZ2C NT VARIO, PC201 NT, PC3002 VARIO
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu