Learn More
VACUUBRAND™ Kits d’entretien pour pompes et systèmes pour utilisation chimique de la série NT
Kits d’entretien pour pompes de conception chimique VACUBRAND NT.
Marque: VACUUBRAND™ 20696870
381.01 EUR valable jusqu'au 2025-04-13
Utilisez le code promo "24122" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Les kits comprennent des membranes, des vannes et des anneaux d’étanchéité appropriés (le cas échéant)
- Clé non incluse.
Spécification
MD 4C NT VARIO, PC3003 VARIO, PC3004 VARIO | |
Kit d‘entretien |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Promotions
-
Plusieurs fabricants
La précision au bout des doigts
Maîtrisez la manipulation des liquides en toute simplicité.Code promotionnel: 24122Expire: 2025-04-13
Jours
16Heures
20Minutes
3Secondes
1Nouvelle offre Économisez jusqu'à 92%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
VACUUBRAND™ Kits d’entretien pour pompes et systèmes pour utilisation chimique de la série NT > Pour MD4C NT VARIO, PC3003 VARIO, PC3004 VARIO
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu