Learn More
BRAND™ Pipette avec poire volumétrique en verre AR de classe AS BLAUBRAND™ avec certificat USP
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
5 ml
6 ml
8 ml
10 ml
30 ml
50 ml
Conditionnement:
6 pièces
Description
- En verre AR-GLAS™ conforme aux normes DIN EN ISO 648
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
- Marquage DE-M de classe AS
- Délai de réponse : 5 secondes
- Comprend un certificat de lot USP.
- Également disponible sur demande avec certificat individuel USP.
Spécification
Spécification
| Précision | plusmn;0,01 ml USP |
| Calibré | Oui |
| Étalonnage | Pour délivrer un volume donné |
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 648 |
| Classe | AS |
| Matériau | AR-GLAStrade; |
| Graduée | Oui |
| Type de graduation | Marquage DE |
| Quantité | 6/boîte |
| Couleur | Blanc |
| Afficher plus |