Learn More
Thermo Scientific™ BIOS 16 and A Bioprocessing Centrifuges with Innovative GreenCool Technology
GREENER_CHOICE
Thermo Scientific BIOS 16 and A Bioprocessing Centrifuges combine high capacity with innovative GreenCool Technology, helping ensure flexible, high-throughput bioprocessing while reducing environmental impact. Offering up to 16 L capacity per run with a wide range of bottles and bioprocess container.
Marque:  Thermo Scientific™ 75008614
Code produit. 30286539
  • 67517.00€ / 1 pièce
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Afficher plus
Spécification
Spécification
8 x 2000 mL
BIOS 16 Heavy Duty Large Capacity
Sorvall
8,500 x g
5,400 rpm
200/240 V
CFC free
Certificats
Voir les accessoires
Accessoires et services
Accessoires facultatif Prestations de service
Nom du produit
Thermo Scientific™ BIOS 16 and A Bioprocessing Centrifuges with Innovative GreenCool Technology > Capacity Bioprocessing Centrifuge, Heavy Duty, Large, BIOS 16, Innovative GreenCool Technology, 200-240V 50/60Hz
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt