Learn More
Thermo Scientific™ Godets pour rotors à godets oscillants Thermo Scientific™ HAEMAFlex™
Augmentez la capacité de chaque seau ou maximisez le nombre total de sachets de sang par centrifugation grâce au choix de seaux pour les rotors de banques de sang Thermo Scientific™ HAEMAFlex™.
Marque: Thermo Scientific™ 75003846
Description
Les centrifugeuses de banques de sang Thermo Scientific offrent la flexibilité nécessaire pour sélectionner des rotors de plus grande capacité ou faire correspondre des flux de travaux existants avec plusieurs rotors et godets Thermo Scientific™ HAEMAFlex™.
Répondez aux besoins de votre laboratoire en matière de traitement sanguin à débit standard ou moyen en utilisant le rotor à godets oscillants HAEMAFlex 6 d’une capacité de 6 poches de 550 ml, ou avec le même système de godets, optez pour une mise à niveau de 8 poches de 550 ml avec le rotor de godets oscillants HAEMAFlex 8.Pour les besoins de traitement du sang à haut débit, le rotor à godets oscillants HAEMAFlex 12 offre une capacité de 12 poches de 500 ml ou mettez-la à niveau jusqu’à une capacité de centrifugation de 16 poches de sang de 500 ml avec le rotor HAEMAFlex 16 et les mêmes sélections de godets.
Mettez à niveau la capacité avec des godets Thermo Scientific Dura-Coat™ à revêtement en nickel pour améliorer la protection contre la corrosion due à l’humidité, aux produits chimiques ou aux solutions alcalines.
Spécification
Rotors à godets oscillants HAEMAFlex 12/16 | |
16 x 500 ml | |
Double Blood Bag Bucket | |
Rotors à godets oscillants 12/16 |