Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs Sorvall BIOS 16
Adaptateurs (jeu de 2 adaptateurs) pour les centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall BIOS 16
Marque: Thermo Scientific™ 75003345
Description
Adaptateurs conçus pour les centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall BIOS 16, dédiées aux applications de gros volumes et de biotraitement.Ces adaptateurs s’adaptent aux godets de 2 000 ml du rotor de 6 x 2 000 ml (référence 75003962) et aux godets de 2 000 ml du rotor de 8 x 2 000 ml (référence 75003982) équipés de godets de 2 000 ml (référence 75003964).Ils sont disponibles sous la forme d’un jeu de 2 adaptateurs.
Les centrifugeuses Thermo Scientific Sorvall BIOS 16 incluent des fonctionnalités qui contribuent non seulement à améliorer la fiabilité, mais les rendent aussi beaucoup plus simples à utiliser. Que vous ayez besoin d’une capacité exceptionnelle ou de performances élevées pour la flexibilité des applications, elles offrent des fonctionnalités qui vous aideront à optimiser la productivité. Lorsqu’elles sont combinées à notre encombrement réduit, l’une de ces options est sûre de s’adapter à votre installation de biotraitement. Ces adaptateurs s’adaptent aux godets de 2 000 ml du rotor de 6 x 2 000 ml (numéro de pièce 75003962) et aux godets de 2 000 ml du rotor de 8 x 2 000 ml (numéro de pièce 75003982) équipés de godets de 2 000 ml (numéro de pièce 75003964). Ces adaptateurs sont disponibles sous la forme d’un ensemble de 2 adaptateurs.
Spécification
Adapter | |
5 microplaques ou 1 microplaque Deep Well | |
5 microplaques ou 1 microplaque Deep Well |
Microplaque standard ou plaque Deep Well | |
Microplaques | |
2 |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31