Learn More
Thermo Scientific™ Flacon BIOS 2000 ml, non stérile
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Matériau:
PPCO
Polypropylène
Description
Traitez une récolte de 16 L en un seul cycle grâce au flacon Thermo Scientific™ de 2000 ml BIOS, la solution idéale pour séparer des récoltes de grands volumes. Conçu pour une utilisation dans la centrifugeuse de bioprocédés Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16 et le rotor à godets oscillants de 6 x 2000 ml ou 8 x 2000 ml.
- Idéal pour les séparations de cellules bactériennes, de levures et de mammifères
- Traitez jusqu’à 12 L en une seule exécution à des vitesses pouvant atteindre 7 187 xg ou traitez jusqu’à 16 L en une seule exécution à des vitesses pouvant atteindre 5 374 xg
- Large col pour simplifier les procédures de décantation, de remise en suspension et d’élimination des culots
- Pour les températures de fonctionnement par centrifugation de 4° à 40°C.
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 2000 mL |
Couleur | Blanc |
Description | Flacon de 2000 ml |
À utiliser avec (application) | Pour les séparations de cellules de mammifères, de levures et de bactéries |
Matériau | Polypropylène |
Quantité | Jeu de 2 |
Stérilité | Non stérile |
Transparence | Translucide |
Certifications/Conformité | USP classe VI non cytotoxique |
Closure Included | Oui |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific™ Flacon BIOS 2000 ml, non stérile >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu