Learn More
Thermo Scientific™ Rotors à godets oscillants BIOS de 1000 ml
Réalisez vos méthodes de bioprocédés en toute efficacité et fiabilité grâce aux rotors à godets oscillants Thermo Scientific™ 6 x 1000 ml or 8 x 1000 ml.
Marque: Thermo Scientific™ 75003963
Description
Les rotors à godets oscillants BIOS de 1000 ml Thermo Scientific™ sont conçus pour un usage avec la centrifugeuse de bioprocédés Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16. Ces rotors, fournis avec des godets et des flacons, ont été conçus pour simplifier le fonctionnement de la centrifugeuse tout en optimisant la productivité.
Assurez un traitement efficace et fiable des échantillons avec les caractéristiques suivantes :- 8 Capacité de 1000 ml (8 L) à 5,400 rpm max (8,500 x g max FCR) ;
- 6 Capacité de 1000 ml (6 L) à 4,600 rpm max. (7,117 x g max FCR)
- Les rotors carénés Thermo Scientific™ Eco-Spin™ permettent une économie d’énergie pouvant atteindre jusqu’à 64 % par rapport aux rotors non carénés.
- Compatibles avec les fonctions Thermo Scientific™ Auto-Lid™ et Auto-ID™ pour permettre une ouverture instantanée du couvercle, le stockage et l’identification du rotor afin de gagner du temps. Protègent l’intégrité de vos échantillons.
- Garantie de 2 ans
Mise à niveau avec les godets Thermo Scientific™ Dura-Coat™ avec revêtement nickel pour améliorer la protection contre la corrosion en raison de l’humidité, des produits chimiques ou des solutions alcalines.
Spécification
Corps du rotor en acier inoxydable, pare-brise et godet en aluminium, flacon en polypropylène | |
s/o | |
Round Bucket (Set of2) |
Rotor swing-out | |
Rotors à godets oscillants 1000 ml |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31