Learn More
Thermo Scientific™ Rotors à godets oscillants BIOS de 2000 ml
La capacité unique de 8 x 2000 ml (16 L) des rotors à godets oscillants Thermo Scientific™ de 2000 ml permet d’améliorer la productivité de vos méthodes de bioprocédés.
Marque: Thermo Scientific™ 75003964
3114.67 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24119" pour bénéficier de cette offre.
Description
Les rotors à godets oscillants BIOS de 2000 ml Thermo Scientific™ sont conçus pour un usage avec la centrifugeuse de bioprocédés Thermo Scientific™ Sorvall™ BIOS 16. Le rotor, fourni avec des godets et des flacons, a été conçu pour simplifier le fonctionnement de la centrifugeuse tout en optimisant la productivité.
Assurez un traitement efficace et fiable des échantillons avec les caractéristiques suivantes :- 6 Capacité de 2000 ml (12 L) à 4,700 rpm max (7,187 x g max FCR) ;
- 8 Capacité de 2000 ml (16 L) à 3,900 tr/min max (5,374 x g max FCR) ;
- Le godet facile à utiliser et innovant ainsi que le flacon à col large de 2000 ml ne nécessitent aucune passerelle et résistent à 1000 cycles.
- Les rotors carénés Thermo Scientific™ Eco-Spin™ permettent une économie d’énergie pouvant atteindre jusqu’à 60 % par rapport aux rotors non carénés.
- Compatibles avec les fonctions Thermo Scientific™ Auto-Lid™ et Auto-ID™ pour permettre une ouverture instantanée du couvercle, le stockage et l’identification du rotor afin de gagner du temps. Protègent l’intégrité de vos échantillons.
- Garantie de 2 ans
Mise à niveau avec les godets Thermo Scientific™ Dura-Coat™ avec revêtement nickel pour améliorer la protection contre la corrosion en raison de l’humidité, des produits chimiques ou des solutions alcalines.
Spécification
Rotor à godets | |
s/o | |
Rotors à godets oscillants 2000 ml | |
Oval Bucket (set of 2) |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31