Learn More
Thermo Scientific™ Adaptateurs pour godets à double sachet de sang pour Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12/16 rotors
Sélectionnez les adaptateurs pour les poches de sang biplace ou les adaptateurs de crochet pour les séparations de sang de cordon dans des seaux à double poche de sang pour les rotors Thermo Scientific™ HAEMAFlex™ 12/16.
Marque: Thermo Scientific™ 75003853
Description
Les centrifugeuses de banques de sang Thermo Scientific offrent la flexibilité nécessaire pour sélectionner des rotors de plus grande capacité ou faire correspondre des flux de travaux existants avec plusieurs rotors et godets Thermo Scientific™ HAEMAFlex™.
Pour satisfaire des besoins de traitement sanguin à haut débit, utilisez le rotor à godets oscillants HAEMAFlex 12 pour 12 poches de sang de 500 ml. Sinon, procédez à une mise à niveau de la capacité de votre centrifugeuse pour atteindre 16 poches de sang de 500 ml grâce au rotor HAEMAFlex 16 et aux mêmes godets.Sélectionnez les adaptateurs pour les poches à sang quintuples (taille XXL, XL ou M) ou les adaptateurs de crochet pour séparer le sang du cordon (taille XXL ou M).
Spécification
Adaptateur pour poche de sang | |
Godet pour poche de sang double | |
Set of 2 |
12/16 x 450 ml | |
Adaptateur pour poche de sang Quint double pour taille M (110 x 57mm) (kit de 2) |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Le livre académique Best Buy Book 2025
Consultez les prix exclusifs pour nos clients universitaires.Code promotionnel: 25081Expire: 2025-12-31