Learn More
Bel-Art™ Homogénéisateur pour microtubes ProCulture™ :pilons et tubes
Résistant aux produits chimiques et à la chaleur, sans colorant
Marque: Bel-Art™ F65000-9002
102.66 EUR valable jusqu'au 2025-05-18
Utilisez le code promo "24096" pour bénéficier de cette offre.
Description
Résistant aux produits chimiques et à la chaleur, sans colorant
Les pilons et les microtubes appariés peuvent être utilisés avec un homogénéiseur ou un traitement manuel.
- Tolérances serrées, homogénéisation complète et broyage des matériaux
- Résistant aux produits chimiques et à la chaleur, sans colorant pour éliminer la lixiviation potentielle des métaux lourds dans les échantillons
- Fabriqué et conditionné en salle blanche de classe 10 000
- Certifié exempt de DNase, RNase et pyrogène
- En PC exempt de phtalate et d’ester de phtalate
- Disponible à l’unité ou conditionné en vrac
- Le manche cannelé unique permet un contrôle précis de l’homogénéisation des échantillons sensibles au cisaillement
- Compatibles avec la plupart des adaptateurs de mélangeur motorisés
- Fond du tube 25 % plus épais par rapport à la norme industrielle
- Surfaces dépolies sur les côtés et au niveau du bouchon pour l’étiquetage, bouchon à clipser étanche et dessus perforable
Spécification
Pilon | |
1,5 ml | |
Oui | |
100/paquet | |
Oui |
0/1 V | |
Polypropylène | |
Système d’homogénéisation pour microtubes | |
Conditionnement en vrac |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Outlet Corner
Utilisez le code 24096 pour recevoir cette promotion.Code promotionnel: 24096Expire: 2025-05-16
Jours
16Heures
3Minutes
41Secondes
26