Learn More
Bel-Art™ Pilons en PP jetables SP Scienceware™
Tous les produits SP Scienceware Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
1,5 ml
Conditionnement:
100 pièces
Description
For re-suspending bacterial cells, precipitates of nucleic acids or proteins and pellets of other materials.
- Autoclavable ou jetable
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1,5 ml |
| Finition | Unglazed |
| Type de produit | Pilon |
| Matériau | PP |
| À utiliser avec (équipement) | Microtube à centrifuger de 1,5 ml |
| À utiliser avec (application) | Pour la resuspension de cellules bactériennes, précipités d’acides nucléiques ou de protéines et autres matériaux en granulés |
| Longueur (métrique) | 8,5cm |
| Longueur (impériale) | 3,5 in |
| Type | Disposable Pestles and Microcentrifuge Tubes |