Learn More
Axygen™ Broyeur pour tissus
Convient aux tubes à centrifuger de 1,5 et 2,0 ml
Marque:  Axygen™ PES-15-B-SI
89.69 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 12649595
  • 169.00€ / 100 pièces
En stock
pour voir le stock disponible 
Edge
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Description
Description
  • Construction en PP durable et inerte
  • Conçu pour s’adapter aux microtubes à centrifuger de 1,5 ml et 2,0 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Oui
Microtubes à centrifuger et tubes de PCR de 1,5 ml et 2 ml
Polypropylène
Bleu
Emballage individuel
Stérile
FDS
Documents Certificats
Nom du produit
Axygen™ Broyeur pour tissus > Préstérilisé, Emballé individuellement