Learn More
Thermo Scientific™ Flacons à vis de 4 ml (13 mm), polypropylène transparent, flacon AP2000 à récupération élevée, 2,5 ml
Ces flacons de 4 ml (13 mm) 15 x 45 mm disposent d’une finition filetée 13-425 et s’adaptent à un vaste éventail d’échantillonneurs automatiques.
Marque: Thermo Scientific™ C4015-14
40.24 EUR valable jusqu'au 2025-05-31
Utilisez le code promo "24127" pour bénéficier de cette offre.
Description
Ces flacons de 4 ml (13 mm) de 15 x 45 mm sont fabriqués en polypropylène et sont dotés d’une finition filetée 13-425. Disponibles pour les marques Thermo Scientific™ National™ et Chromacol™.
- Les flacons de micro-échantillonnage et à récupération élevée permettent une extraction optimale des échantillons, sans qu’il soit nécessaire d’utiliser des inserts distincts
- Étiquette inscriptible graduée disponible pour une identification pratique des échantillons
- Les inserts Polyspring offrent un auto-alignement et constituent un rembourrage contre le contact avec l’aiguille
Recommandés pour les instruments suivants :
- Thermo Scientific™ Dionex&tradje;
- Shimadzu™
- Spark Holland™
- Varian™
- VWR (Merck) / Hitachi™
- Waters™ (carrousel Wisp 48 positions)
Spécification
13 mm | |
Transparent | |
Polypropylène | |
100 | |
Base conique | |
À vis | |
Flacon à vis 13-425 | |
Non |
15 mm | |
15 mm | |
4 ml | |
< 15 μl | |
2,5 ml | |
45 mm | |
13-425 | |
2 ml |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.