Learn More
Bel-Art™ Unité d’homogénéiseur sans fil ProCulture™
L’unité d’homogénéiseur sans fil ProCulture™ est un homogénéiseur portatif idéal pour un traitement complet et plus rapide des échantillons.
Marque: Bel-Art™ F65100-0000
123.60 EUR valable jusqu'au 2024-07-30
Utilisez le code promo "21657" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.73
Informations supplémentaires : Poids : 0.48300kg
Description
- L’homogénéiseur portatif sans fil est doté d’un simple échange de pilons montants et descendants et est idéal pour un traitement complet et plus rapide d’échantillons un-à-plusieurs
- Les pilons et tubes appairés ProCulture™ en option garantissent des tolérances serrées ainsi qu’une homogénéisation et un broyage minutieux des matériaux, ce qui permet une efficacité optimale de la reconstitution ou de la résuspension du culot ; F65000-0005, F65000-0006, F65000-9006
- Les pilons ProCulture™ en option sont dotés d’un manche cannelé unique qui permet un contrôle précis de l’homogénéisation des échantillons sensibles au cisaillement ; Compatibles également avec la plupart des adaptateurs de mélangeur motorisés ; F65000-0001, F65000-0002, F65000-9001, F65000-9002
Spécification
Unité d’homogénéiseur sans fil | |
Oui | |
Oui |
CE | |
Homogénéiseur avec moteur sans fil, piles AA (2) et adaptateur de pilon |
AVERTISSEMENT :Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques qui ont été reconnus par l’État de Californie comme causes de cancer et d’anomalies congénitales ou d’autres troubles de la reproduction.Pour de plus amples informations, visitez le site www.P65Warnings.ca.gov.