Learn More
BD Particules d’étalonnage Rainbow Sphero™
Pour l’étalonnage et l’alignement pour la cytométrie en flux
Marque: BD 556296
319.93 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
- Pour l’étalonnage et l’alignement pour la cytométrie en flux
- Présentent un spectre d’émission compatible avec de nombreux fluorophores courants utilisés pour la coloration immunofluorescente dans l’analyse cytométrique en flux
- Coefficients de variation de la taille et de la fluorescence très bas
- Contiennent des colorants fluorescents insolubles dans l’eau et très stables, leur permettant d’être stérilisées par lavage avec de l’alcool à 70 %
- Fournies dans des flacons compte-gouttes pratiques contenant 5 ml de suspension de particules à une concentration 107 particules / ml
- PS
Particules d’étalonnage Rainbow (6 pics)
- Chaque flacon contient un mélange de particules Rainbow colorées présentant six intensités de fluorescence différentes
- Le flacon contient un mélange de particules Rainbow colorées présentant huit intensités de fluorescence différentes
- Chaque flacon contient une population unique de particules Rainbow colorées présentant une seule intensité de fluorescence
- L’intensité de cette particule correspond à l’intensité la plus grande du pic pour les particules d’étalonnage Rainbow, 3,0 à 3,4 μm (réf. fabricant catalogue 556286)
- Chaque flacon contient une population unique de particules Rainbow colorées présentant une seule intensité de fluorescence
- Chaque flacon contient une population unique de particules d’étalonnage vierges colorées présentant une seule intensité de fluorescence
- L’intensité de cette particule correspond à l’intensité la plus faible du pic pour les particules d’étalonnage Rainbow (6 pics), 6,0 à 6,4 μm (réf. fabricant catalogue 5556288)
- Permettent de déterminer approximativement la fluorescence de fond des cellules non colorées
Spécification
29 CFR 1910.1200, 91/155/EEC, 93/112 EC, RUO | |
107 particules/ml | |
Particules d’étalonnage vierges | |
Cytomètre en flux | |
Une population unique de particules d’étalonnage vierges colorées présentant une seule intensité de fluorescence | |
5 mL |
Transparent | |
Solution aqueuse contenant 0,01 % de NP40 et ≤0,02 % d’azoture de sodium | |
6 à 6,4 μm | |
Liquide | |
PS | |
Étalonnage et alignement pour la cytométrie en flux |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.