Learn More
Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus™ Salmonella sp. serovar Abony NCTC 6017
Fourni sous la forme d’un film de micro-organismes conservés à l’intérieur du couvercle d’un flacon en plastique, prêts pour la réhydratation et l’utilisation dans les procédures de contrôle qualité.
Marque: Thermo Scientific™ R4716007
1202.14 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Le Thermo Scientific™ Quanti-Cult Plus se présente sous la forme d’un film de microorganismes conservés à l’intérieur du bouchon d’un flacon en plastique, prêts pour la réhydratation et les procédures de contrôle de la qualité.
- Aucune dilution de série requise
- Fournit <100 unités formant des colonies (CFU) dans un seul inoculum de 0.1 ml <100 colony forming units (CFUs) in a single 0,1mL inoculum
- Prêts pour la réhydratation
- Pour une utilisation dans les procédures de contrôle qualité
Comprend :
10 flacons d’organismes préservés et 10 flacons de réhydratation.
Spécification
NCTC 6017 | |
Quanti-Cult Plus | |
Bacilles à gram-négatif | |
100 tests / kit | |
CCM 4518 [NBRC 100797, NCTC 6017, CIP 80,39] |
Salmonella sp. serovar Abony NCTC 6017 | |
Organismes pour le contrôle qualité | |
CQ quantitatif | |
100 tests/kit |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
17Heures
21Minutes
32Secondes
25
L’emblème ATCC Licensed Derivative, le logo ATCC Licensed Derivative et les marques du catalogue ATCC sont des marques commerciales d’ATCC™ et sont utilisés sous licence.