Learn More
Récipients à col large en polypropylène Azlon™ avec bouchons à vis Code produit.: 12046902
Expédition estimée: 14-05-2025
pour voir le stock disponible 
Ajouter au panier
Récipients à col large en polypropylène Azlon™ avec bouchons à vis
Code produit. 12046902
30 ml, 72/boîte
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
60 ml
125 ml
250 ml
500 ml
950 ml
1200 ml
Quantité:
24/boîte
36/boîte
48/boîte
72/boîte
Code produit. 12046902
Marque: Azlon JWP0030P
Expédition estimée: 14-05-2025
En PP. Les récipients à col large en PP Azlon™ avec bouchons à vis sont autoclavables avec leurs bouchons à vis sans joint. Parfaits pour le stockage des échantillons, poudres, aliments pour animaux, etc.
En PP. Les récipients à col large en PP Azlon™ avec bouchons à vis sont autoclavables avec leurs bouchons à vis sans joint. Parfaits pour le stockage des échantillons, poudres, aliments pour animaux, etc.
  • Récipients à col large autoclavables avec bouchons à vis non revêtu
  • Bonne résistance chimique
  • Parfaits pour le stockage des échantillons, poudres, aliments pour animaux, etc.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 30 ml
À utiliser avec (application) Stockage des échantillons, poudres, aliments pour animaux
Comprend Bouchon à vis non revêtu
Matériau PP
Quantité 72/boîte
Plage de températures (métrique) –20 à 135°C
Poids (métrique) 0,95 kg
Closure Included Oui
Autoclavable Autoclavable
Bouche Large
Forme Rond
Hauteur (métrique) 43 mm
Type de produit Récipient
Diamètre (métrique) 43 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Nom du produit
Récipients à col large en polypropylène Azlon™ avec bouchons à vis >