Learn More
Buerkle™ Tubes blancs en polypropylène avec bouchon à vis
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
12 mL
25 mL
60 ml
90 ml
125 mL
250 mL
625 ml
1000 mL
Description
Solutions d’emballage en PP économiques avec bouchon à vis. Se vident entièrement sans laisser aucun résidu.
- Opaque
- Convient à une utilisation avec des produits alimentaires
- Stérilisable
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 1000 mL |
Comprend | Bouchon à vis |
Matériau | PP |
Couleur de bouchon | Blanc |
Closure Included | Oui |
Autoclavable | Autoclavable |
Forme | Rond |
Hauteur (métrique) | 129 mm |
Diamètre (métrique) | 102 mm |
Type de bouchon | Bouchon à vis |
Suggestions de produits
Customers who viewed this item also viewed.
Documents
Scientific Resources
Flyers
Topsellers transport echantillons
Taille: 486.9 kB
Topsellers sample transport
Taille: 484.9 kB
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Buerkle™ Tubes blancs en polypropylène avec bouchon à vis >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu