Learn More
BRAND™ Cuve conique avec bouchon à vis
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 ml
Spécification
Spécification
Capacité (métrique) | 30 ml |
Comprend | Bouchon à vis |
Matériau | PP |
Quantité | 1000 |
Poids (métrique) | 1,99 kg |
Forme | Conique |
Hauteur (métrique) | 32 mm |
Type de produit | Cuve |
Matériau du bouchon | Polypropylène |
Diamètre (métrique) | 57 mm |
Afficher plus |
Suggestions de produits
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BRAND™ Cuve conique avec bouchon à vis >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu